Läs mer
Phenoxy-d5-acetic Acid, TRC
Produktkod. 30423144
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423144 5 mg
30408990 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30423144 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3181025MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154492-74-7
Molekylformel C8 2H5 H3 O3
Molekylvikt (g/mol) 157.18
Synonym Acetic acid, phenoxy-d5- (9CI), Phenoxy-d5-acetic acid, Phenoxyacetic acid D5 (phenoxy-D5), 2-Phenoxy-d5-acetic acid, 2-(Phenyl-d5-oxy)acetic acid, Glycolic acid phenyl-d5 ether, Phenoxyacetic acid-d5, Pentadeuteriophenoxyethanoic acid
IUPAC-namn 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenoxy)acetic acid
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(OCC(=O)O)c([2H])c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenoxy-d5-acetic Acid
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D
Formel vikt 157.0787