Läs mer
Fenoxiättiksyra, 98+%
Produktkod. 11945121 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11945121 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10002190 5 g Glasflaska 5g
10687332 100 g Plastflaska 100g
10307400 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11945121 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 169870025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 122-59-8 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-59-8
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00004296
InChI-nyckel LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyacetic acid, phenoxyethanoic acid, acetic acid, phenoxy, glycolic acid phenyl ether, phenoxy acetic acid, glycol acid phenyl ether, o-phenylglycolic acid, phenoxyacetate, glycollic acid phenyl ether, acide phenoxyacetique
PubChem CID 19188
ChEBI CHEBI:8075
IUPAC-namn 2-fenoxiättiksyra
LEDER OC(=O)COC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenoxyacetic acid
Smältpunkt 98,0 °C till 101,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 285,0 °C
Flampunkt 165 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (Acid)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5OCH2CO2H
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 06,161
Fieser 09,361
Merck Index 15,7366
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i glacial ättiksyra, löslig i eter, alkohol och koldisulfid
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98+%
Fysisk form Granular Powder, Granules, or Prills
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenoxyacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.