Läs mer
Fexiättiksyra, 98 %
Produktkod. 11488680
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488680 100 g 100g
11414224 500 g 500g
11424224 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488680 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12541.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 122-59-8 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Fenoxiättiksyra är en smakgivande ingrediens. Dess fotonedbrytning med titandioxid som fotokatalysator har studerats. Selektiv separation av penicillin V från fenoxiättiksyra med hjälp av vätskemembran bestående av 1,2-dikloretan och Amberlite LA-2 som bärare har studerats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Fenoxiättiksyra är en smakgivande ingrediens. Dess fotonedbrytning med titandioxid som fotokatalysator har studerats. Selektiv separation av penicillin V från fenoxiättiksyra med hjälp av vätskemembran bestående av 1,2-dikloretan och Amberlite LA-2 som bärare har studerats.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-59-8
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00004296
InChI-nyckel LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyacetic acid, phenoxyethanoic acid, acetic acid, phenoxy, glycolic acid phenyl ether, phenoxy acetic acid, glycol acid phenyl ether, o-phenylglycolic acid, phenoxyacetate, glycollic acid phenyl ether, acide phenoxyacetique
PubChem CID 19188
ChEBI CHEBI:8075
IUPAC-namn 2-fenoxiättiksyra
LEDER OC(=O)COC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenoxyacetic acid
Smältpunkt 98 °C till 101 °C
Kokpunkt 285 °C
Flampunkt 165 °C (329 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 907949
Merck Index 14,7254
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenoxyacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenoxyacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.