Läs mer
Phenoxyacetonitrile, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30985458
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30985458 5 g -
30972783 25 g 25g
30980184 100 g -
30969709 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30985458 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1475085g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenoxyacetonitrile
CAS 3598-14-9
Molekylformel C8H7NO
MDL-nummer MFCD00052017
Kvantitet 5 g
LEDER N#CCOC1=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 133.15
Procent renhet 98%