Läs mer
Phenoxyacetyl chloride, 98%
Produktkod. 11484804
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484804 50 g 50g
11494804 250 g 250g
11474804 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484804 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13761.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 701-99-5 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Acylering av D- och DL-WV med fenoxiacetylklorid, följt av klyvning av t-butylestern, gav de näst sista penicilloinsyrorna. Fenoxiacetylklorid användes vid syntesen av serier av makrocykliska bis-β -laktamer, 5-fenyl-6-epifenoximetylpenicillinbensylester, N-skyddade guanosinderivat, användbara vid RNA-syntes, fenyloxiketen, för cykloaddition till iminer som leder tillβ -laktamer. Behandling av iminofosforaner med fenoxiacetylklorid gav trans- respektive cis-3-(acylamino)-p-laktamer. Genom den oxidativa tillsatsen av tenn(II)fluorid till allyliodid, med 1,2-O-isopropyliden-D-glyceraldehyd och fenoxiacetylklorid resulterar i den dominerande bildningen av erytrohomoallylester, som i sin tur omvandlas till 2-deoxi-D-ribos. De 4-disubstituerade P-laktamerna (4a-c och 6a-b) framställdes genom reaktion av N,N-difenylhydrazoner och N-metyl-N-fenylhydrazoner av ketoner med fenoxiacetylklorid/Et3N i diklormetan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Acylering av D- och DL-WV med fenoxiacetylklorid, följt av klyvning av t-butylestern, gav de näst sista penicilloinsyrorna. Fenoxiacetylklorid användes vid syntesen av serier av makrocykliska bis-β -laktamer, 5-fenyl-6-epifenoximetylpenicillinbensylester, N-skyddade guanosinderivat, användbara vid RNA-syntes, fenyloxiketen, för cykloaddition till iminer som leder tillβ -laktamer. Behandling av iminofosforaner med fenoxiacetylklorid gav trans- respektive cis-3-(acylamino)-p-laktamer. Genom den oxidativa tillsatsen av tenn(II)fluorid till allyliodid, med 1,2-O-isopropyliden-D-glyceraldehyd och fenoxiacetylklorid resulterar i den dominerande bildningen av erytrohomoallylester, som i sin tur omvandlas till 2-deoxi-D-ribos. De 4-disubstituerade P-laktamerna (4a-c och 6a-b) framställdes genom reaktion av N,N-difenylhydrazoner och N-metyl-N-fenylhydrazoner av ketoner med fenoxiacetylklorid/Et3N i diklormetan.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 701-99-5
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.59
MDL-nummer MFCD00000726
InChI-nyckel PKUPAJQAJXVUEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyacetyl chloride, acetyl chloride, phenoxy, phenyloxyacetyl chloride, phenoxyacetylchloride, phenoxyacetic acid chloride, acetyl chloride, 2-phenoxy, pac-cl, phenoxylacetylchloride, 2-phenoxyacetylchloride, phenoxy acetyl chloride
PubChem CID 69703
IUPAC-namn 2-fenoxiacetylklorid
LEDER ClC(=O)COC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenoxyacetyl chloride
Densitet 1.235
Kokpunkt 225°C to 226°C
Flampunkt 108°C (226°F)
Odör Irritating
Brytningsindex 1.534
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 607585
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 170.6
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.