Läs mer
Fenoxibensamin hydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30462791
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462791 10 mg
1 options
Produktkod. 30462791 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0778.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenoxybenzamine Hydrochloride
CAS 63-92-3
Analyt- eller komponentnamn Phenoxybenzamine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H22 Cl N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzenemethanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride, Benzylamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride, 2-(N-Benzyl-2-chloroethylamino)-1-phenoxypropane hydrochloride, Dibenzylin, Dibenzyline chloride, Dibenzyline hydrochloride, Dibenzyran, N-(2-Chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine, hydrochloride, N-2-Phenoxyisopropyl-N-benzyl-β-chloroethylamine hydrochloride, NSC 37448, Phenoxybenzamine chloride, Phenoxybenzamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CC(COc1ccccc1)N(CCCl)Cc2ccccc2
IUPAC-namn N-benzyl-N-(2-kloretyl)-1-fenoxypropan-2-amin; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 340.29
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 339,1157 g/mol