Läs mer
Fenoxibensamin hydroklorid
Produktkod. 15454389
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454389 250 mg 250mg
15444389 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15454389 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61900.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 63-92-3 | C18H23Cl2NO | 340,288 g/mol
Selektivt alfa-adrenerg blockerande medel. Irreversibel kalmodulinhämmare
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Selektivt alfa-adrenergt blockerande medel
  • Irreversibel kalmodulinhämmare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-92-3
Molekylformel C18H23Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 340.288
MDL-nummer MFCD00055152
InChI-nyckel VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxybenzamine hydrochloride, dibenzyline, phenoxybenzamine hcl, n-benzyl-n-2-chloroethyl-1-phenoxypropan-2-amine hydrochloride, dibenzyline hydrochloride, phenoxybenzamine.hcl, bensylyt nen, phenoxybenzamine chloride, benzene methanamine
PubChem CID 5284441
ChEBI CHEBI:8078
IUPAC-namn N-benzyl-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxypropan-2-amine;hydrochloride
LEDER CC(COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenoxybenzamine hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Merck Index 14,7256
Formel vikt 340.29
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning