Läs mer
Phenoxybenzamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenoxybenzamine Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 339.1157 |