Läs mer
Fenoxibensamin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30416754
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416754 50 mg
30414137 10 g
30415358 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30416754 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP22799050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-92-3
Molekylformel C18 H22 Cl N O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 340.29
Synonym Benzenemethanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride, Benzylamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride, 2-(N-Benzyl-2-chloroethylamino)-1-phenoxypropane hydrochloride, Dibenzylin, Dibenzyline chloride, Dibenzyline hydrochloride, Dibenzyran, N-(2-Chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine, hydrochloride, N-2-Phenoxyisopropyl-N-benzyl-β-chloroethylamine hydrochloride, NSC 37448, Phenoxybenzamine chloride, Phenoxybenzamine hydrochloride
IUPAC-namn N-benzyl-N-(2-kloretyl)-1-fenoxypropan-2-amin; hydroklorid
LEDER Cl.CC(COc1ccccc1)N(CCCl)Cc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenoxybenzamine Hydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H
Formel vikt 339.1157