Läs mer
Fenoxietanol, LoGiCal
Produktkod. 30460912
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460912 10 mg
1 options
Produktkod. 30460912 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0952.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenoxyethanol
CAS 122-99-6
Analyt- eller komponentnamn Phenoxyethanol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H10 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Phenoxyethanol, (2-Hydroxyethoxy)benzene, 1-Hydroxy-2-phenoxyethane, 2-Hydroxyethyl phenyl ether, 2-Phenoxyethanol, 2-Phenoxyethyl alcohol, Arosol, Dalpad A, Dowanol EP, Dowanol EPh, Emeressence 1160, Ethylene glycol monophenyl ether, Ethylene glycol phenyl ether, H 4644, Hisolve EPH, NSC 1864, Newpol EFP, PHE, PHE (alcohol), PHE-G, PHE-S, Phenova, Phenoxethol, Phenoxetol, Phenoxyethyl alcohol, Phenyl cellosolve, Plastilit DS 3431, Rokafenol F 1, Sepicide LD, beta-Hydroxyethyl phenyl ether, beta-Phenoxyethanol, beta-Phenoxyethyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER OCCOc1ccccc1
IUPAC-namn 2-fenoxietanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 138.16
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 138,0681 g/mol