Läs mer
Fenoximylpenicillin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324150
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324150 1 ml
1 options
Produktkod. 30324150 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16045500AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenoxymethylpenicillin
CAS 87-08-1
Analyt- eller komponentnamn Phenoxymethylpenicillin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H18 N2 O5 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenoxyacetyl)amino]-, (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)- (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenoxyacetyl)amino]-, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenoxyacetyl)amino]-, [2S-(2α,5α,6β)]-, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenoxyacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-(Phenoxyacetamido)penicillanic acid, Acipen-V, Calcipen, Crystapen V, Distaquaine V, Eskacillin V, Fenacilin, Meropenin, Oracillin, Oracilline, Oratren, Orocillin, Ospen, Pen-Oral, Pen-Vee, Pen-vee-oral, Penicillin V, Penicillin, phenoxymethyl-, Phenocillin, Phenopenicillin, Phenospen, Phenoxymethylpenicillin, Phenoxymethylpenicillinic acid, Stabicillin, V-Cil, V-Cillin, V-Cylina, V-Cyline, V-Tablopen, Vebecillin, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(phenoxyacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenoxyacetyl)amino]-, [2S-(2alpha,5alpha,6beta)]-
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O5S/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t11-,12+,14-/m1/s1
LEDER CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-3,3-dimetyl-7-oxo-6-[(2-fenoxacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 350.39
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 350,0936 g/mol