Läs mer
Fenoxmetylpenicillin EP förorening B, Mikromol™
Beskrivning
Fenoxmetylpenicillin EP Förorening B
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenoxyacetic acid |
| CAS | 122-59-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phenoxyacetic acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H8 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Phenoxyacetic Acid, Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. B (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. B (EP), Phenoxyacetic Acid, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity B, Phenoxymethylpenicillin Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)COc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-fenoxiättiksyra |
| Visa mer |