Läs mer
Fenoxmetylpenicillin EP förorening B, Mikromol™
Produktkod. 30460421
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460421 4 x 25 mg
17980796 25 mg
17993276 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30460421 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0026.0300254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fenoxmetylpenicillin EP förorening B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenoxyacetic acid
CAS 122-59-8
Analyt- eller komponentnamn Phenoxyacetic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Phenoxyacetic Acid, Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. B (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. B (EP), Phenoxyacetic Acid, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity B, Phenoxymethylpenicillin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)COc1ccccc1
IUPAC-namn 2-fenoxiättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 152,0473 g/mol