missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenoxymethylpenilloic Acid (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenoxymethylpenilloic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O4S/c1-15(2)13(14(19)20)17-12(22-15)8-16-11(18)9-21-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12-13,17H,8-9H2,1-2H3,(H,16,18)(H,19,20) |
| Formel vikt | 324.1144 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?