Läs mer
Phenoxymethylpenilloic Acid (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenoxymethylpenilloic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O4S/c1-15(2)13(14(19)20)17-12(22-15)8-16-11(18)9-21-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12-13,17H,8-9H2,1-2H3,(H,16,18)(H,19,20) |
| Formel vikt | 324.1144 |