missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenoxypropazine Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Phenoxypropazine Dihydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenoxypropazine Dihydrochloride |
| CAS | 1803608-13-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phenoxypropazine Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H14 N2 O . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Prochlorperazine N1,N4,S,S-Tetraoxide Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O.2ClH/c1-8(11-10)7-12-9-5-3-2-4-6-9;;/h2-6,8,11H,7,10H2,1H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.CC(COc1ccccc1)NN |
| IUPAC-namn | 1-phenoxypropan-2-ylhydrazine;dihydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?