missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenoxypropazine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenoxypropazine Dihydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O.2ClH/c1-8(11-10)7-12-9-5-3-2-4-6-9;;/h2-6,8,11H,7,10H2,1H3;2*1H |
| Formel vikt | 238.064 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?