Läs mer
Phenprobamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenprobamate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c11-10(12)13-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H2,11,12) |
| Formel vikt | 179.0946 |