missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phenprocoumon 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30320791
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320791 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30320791 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16047000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phenprocoumon
CAS 435-97-2
Analyt- eller komponentnamn Phenprocoumon
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H16 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3-(alpha-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, (+/-)-Phenprocoumon, 3-(1-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-3-(1-phenylpropyl)-2H-chromene, DL-3-(alpha-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, Falithrom, Fencumar, Liquamar, Marcoumar, Marcumar, Phenprocoumarol, Phenprocoumarole, Phenprocoumon
InChI formel InChI=1S/C18H16O3/c1-2-13(12-8-4-3-5-9-12)16-17(19)14-10-6-7-11-15(14)21-18(16)20/h3-11,13,19H,2H2,1H3
LEDER CCC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3
IUPAC-namn 4-hydroxy-3-(1-phenylpropyl)chromen-2-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 280.32
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 280.1099 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.