missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenprocoumon, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenprocoumon |
| CAS | 435-97-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phenprocoumon |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H16 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(alpha-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, (+/-)-Phenprocoumon, 3-(1-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-3-(1-phenylpropyl)-2H-chromene, DL-3-(alpha-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, Falithrom, Fencumar, Liquamar, Marcoumar, Marcumar, Phenprocoumarol, Phenprocoumarole, Phenprocoumon |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O3/c1-2-13(12-8-4-3-5-9-12)16-17(19)14-10-6-7-11-15(14)21-18(16)20/h3-11,13,19H,2H2,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?