Läs mer
Phenprocoumon, MedChemExpress
Beskrivning
Phenprocoumon is a coumarin derivative that acts as a long acting oral anticoagulant and an antagonist of vitamin K.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenprocoumon |
| CAS | 435-97-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H16O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (445.92 mM) |
| LEDER | O=C1C(C(C2=CC=CC=C2)CC)=C(O)C3=CC=CC=C3O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.32 |
| Formel vikt | 280.32 |
| Visa mer |