Läs mer
Phenprocoumon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenprocoumon |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O3/c1-2-13(12-8-4-3-5-9-12)16-17(19)14-10-6-7-11-15(14)21-18(16)20/h3-11,13,19H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 280.1099 |