Läs mer
Fenserin, TRC
Produktkod. 30421925
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30421925 10 mg
1 options
Produktkod. 30421925 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP31890310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenserine
CAS 101246-66-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C20H23N3O2
Kvantitet 10 mg
Synonym (-)-Eseroline Phenylcarbamate, (-)-N-Phenylcarbamoyleseroline, (-)-Phenserine, (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8a-Hexahydro-1,3a,8-trimethyl-pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol Phenylcarbamate (Ester), (3aS,8aR)-1,2,3,3a,8,8a-Hexahydro-1,3a,8-trimethyl-pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol (N-Phenylcarbamate)
InChI formel InChI=1S/C20H23N3O2/c1-20-11-12-22(2)18(20)23(3)17-10-9-15(13-16(17)20)25-19(24)21-14-7-5-4-6-8-14/h4-10,13,18H,11-12H2,1-3H3,(H,21,24)/t18-,20+/m1/s1
LEDER CN1CC[C@]2(C)[C@H]1N(C)c3ccc(OC(=O)Nc4ccccc4)cc23
IUPAC-namn [(3aR,8bS)-3,4,8b-trimetyl-2,3a-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]indol-7-yl] N-fenylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 337.42
Formel vikt 337.179