Läs mer
Phensuximide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phensuximide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-12-10(13)7-9(11(12)14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3 |
| Formel vikt | 189.079 |