Läs mer
Phenthoate (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenthoate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17O4PS2/c1-4-16-12(13)11(10-8-6-5-7-9-10)19-17(18,14-2)15-3/h5-9,11H,4H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 320.0306 |