missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phentolamine-d4 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phentolamine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1346599-65-2 |
| Molekylformel | C17 D4 H15 N3 O . H Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-[N-(m-Hydroxyphenyl)-p-toluidinomethyl]imidazoline-d4 Hydrochloride, 3-[[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]phenol-d4 Hydrochloride, DNP-d4, Regitine-d4 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3O.ClH/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H/i9D2,10D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C1([2H])NC(=NC1([2H])[2H])CN(c2ccc(C)cc2)c3cccc(O)c3 |
| IUPAC-namn | 3-[4-methyl-N-[(4,4,5,5-tetradeuterio-1H-imidazol-2-yl)methyl]anilino]phenol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.84 |
| Formel vikt | 321.1546 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?