missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phentolamine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30426896
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426896 500 mg
30419138 250 mg
30412870 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30426896 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP302550500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 73-05-2
Molekylformel C17 H19 N3 O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 317.81
Synonym Phenol, 3-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]-, hydrochloride (1:1), Phenol, 3-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]-, monohydrochloride (9CI), Phenol, m-[N-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-p-toluidino]-, monohydrochloride (8CI), DNP, Phentolamine chloride, Phentolamine hydrochloride, Regitine hydrochloride, m-[N-(2-Imidazolin-2-ylmethyl)-p-toluidino]phenol hydrochloride
IUPAC-namn 3-[N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-4-methylanilino]phenol;hydrochloride
LEDER Cl.Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phentolamine Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O.ClH/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H
Formel vikt 317.1295
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.