Läs mer
Phentolamine Mesilate EP Impurity A (as Oxalate), Mikromol™
Beskrivning
Phentolamine Mesilate EP Impurity A (as Oxalate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Aminoethyl)-2-[(3-hydroxyphenyl)(4-methylphenyl)amino]acetamide Oxalate |
| CAS | 2724727-53-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(2-Aminoethyl)-2-[(3-hydroxyphenyl)(4-methylphenyl)amino]acetamide Oxalate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H21 N3 O2 . C2 H2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Phentolamine Mesilate Imp. A (EP), N-(2-Aminoethyl)-2-[(3-hydroxyphenyl)(4-methylphenyl)amino]acetamide Oxalate, Phentolamine Mesilate Impurity A as Oxalate, Phentolamine Impurity A as Oxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)N(CC(=O)NCCN)c2cccc(O)c2.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | N-(2-aminoethyl)-2-(N-(3-hydroxyphenyl)-4-methylanilino)acetamide;oxalic acid |
| Visa mer |