Läs mer
Fentolaminmesilat, Mikromol™
Produktkod. 17942386
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17942386 250 mg
1 options
Produktkod. 17942386 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1310.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fentolaminmesilatat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phentolamine Mesilate
CAS 65-28-1
Analyt- eller komponentnamn Phentolamine Mesilate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H19 N3 O . C H4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phentolamine mesilate, 3-[[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]phenol methanesulfonate, Phenol, 3-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]-, methanesulfonate (1:1), Phenol, 3-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), Phenol, m-[N-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-p-toluidino]-, monomethanesulfonate (salt) (8CI), Phentolamine mesylate, Phentolamine methanesulfonate, Phentolamine methanesulphonate, Regitin methanesulphonate, Regitine mesylate, Regitine methanesulfonate, Rogitine, Vasomax, m-[N-(2-Imidazolin-2-ylmethyl)-p-toluidino]phenol methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O.CH4O3S/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;1-5(2,3)4/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H3,(H,2,3,4)
LEDER Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3.CS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 3-[N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmetyl)-4-metylanilino]fenol; Metanesulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 377.46
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 377,1409 g/mol