Läs mer
R&D Systems™ Phentolamine Mesylate
Produktkod. 18720328
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18720328 100 mg
1 options
Produktkod. 18720328 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 6431/100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Adrenergic α receptor antagonist; antihypertensive
Phentolamine Mesylate is a non-selective adrenergic α receptor antagonist (pKB = 8.07). Intravenous injection causes hypotension and tachycardia in rats. Intraperitoneal injection in mice increases plasma FGF21 levels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]phenol methanesulfonate
CAS 65-28-1
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C17H19N3O.CH4O3S
Formel vikt Observed MW: 377.46