Läs mer
Phentolamine Methanesulfonate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phentolamine Mesilate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3O.CH4O3S/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;1-5(2,3)4/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H3,(H,2,3,4) |
| Formel vikt | 377.1409 |