Läs mer
Fenyl 1-Thio-Beta-D-galaktosid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl 1-Thio-Beta-D-galactoside |
| CAS | 16758-34-2 |
| Molekylformel | C12 H16 O5 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymetyl)-6-fenylsulfanyloxan-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.32 |
| Formel vikt | 272.0718 |