Läs mer
Phenyl 1-Thio-Beta-D-galactoside, TRC
Produktkod. 30422287
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30422287 1 g
1 options
Produktkod. 30422287 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3369801G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl 1-Thio-Beta-D-galactoside
CAS 16758-34-2
Molekylformel C12 H16 O5 S
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-phenylsulfanyloxane-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 272.32
Formel vikt 272.0718