Läs mer
Fenyl 1-Thio-Beta-D-galaktosid, TRC
Produktkod. 30415264
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30415264 500 mg
1 options
Produktkod. 30415264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP336980500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl 1-Thio-Beta-D-galactoside
CAS 16758-34-2
Molekylformel C12 H16 O5 S
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymetyl)-6-fenylsulfanyloxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 272.32
Formel vikt 272.0718