Läs mer
Phenyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-thioglucopyranoside, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15410567
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410567 1 g 1g
15420567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15410567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66355.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23661-28-1
Molekylformel C20H24O9S
Molekylvikt (g/mol) 440.463
MDL-nummer MFCD00135159
InChI-nyckel JCKOUAWEMPKIAT-OBKDMQGPSA-N
Synonym 2r,3r,4s,5r,6s-2-acetoxymethyl-6-phenylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, phenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-b-d-thioglucopyranoside, phenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thio-beta-d-glucopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-phenylsulfanyl oxan-2-yl methyl acetate, 10.14272/jckouawempkiat-obkdmqgpsa-n, 1-phenyl-1-thio-, a-d-glucopyranoside tetraacetate, doi:10.14272/jckouawempkiat-obkdmqgpsa-n, s-phenyl-1-thio-beta-d-glucopyranoside tetracetate, 1-phenylthio-1-deoxy-beta-d-glucopyranose tetraacetate, 1-phenyl-1-thio-beta-d-glucopyranoside tetraacetate
PubChem CID 6364823
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxi-6-fenylsulfanyloxan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)SC2=CC=CC=C2)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-thioglucopyranoside
Smältpunkt 116°C to 119°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 440.47
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.