Läs mer
Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone, Mikromol™
Beskrivning
Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone |
| CAS | 113502-55-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H13 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone, Ketorolac Trometamol Imp. I (EP), Ketorolac USP Related Compound D, Ketorolac USP RC D, Ketorolac Related Compound D, Ketorolac Trometamol Impurity I, Ketorolac Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO/c16-14(11-5-2-1-3-6-11)13-9-8-12-7-4-10-15(12)13/h1-3,5-6,8-9H,4,7,10H2 |
| LEDER | O=C(c1ccccc1)c2ccc3CCCn23 |
| IUPAC-namn | 6,7-dihydro-5H-pyrrolizin-3-yl(phenyl)methanone |
| Visa mer |