Läs mer
Phenyl 2-bromoacetate, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl 2-bromoacetate |
| CAS | 620-72-4 |
| Molekylformel | C8H7BrO2 |
| MDL-nummer | MFCD00192391 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | O=C(OC1=CC=CC=C1)CBr |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.04 |
| Procent renhet | 97% |