Läs mer
Phenyl 2-Chloroethyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl 2-Chloroethyl Ether |
| CAS | 622-86-6 |
| Molekylformel | C8 H9 Cl O |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| LEDER | ClCCOc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-chloroethoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.61 |
| Formel vikt | 156.0342 |