Läs mer
Fenyl[2-fenyltio)fenyl]karbamat, TRC
Produktkod. 30427052
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427052 500 mg
30425713 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30427052 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP335965500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111974-73-3
Molekylformel C19 H15 N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 321.39
Synonym Carbamic acid, N-[2-(phenylthio)phenyl]-, phenyl ester, Carbamic acid, [2-(phenylthio)phenyl]-, phenyl ester (9CI), Phenyl [2-(phenylthio)phenyl]carbamate, Phenyl N-[(2-Phenylsulfanyl)phenyl]carbamate, N-[2-(Phenylthio)phenyl]carbamic Acid Phenyl Ester
IUPAC-namn fenyl N-(2-fenylsulfanylfenyl)karbamat
LEDER O=C(Nc1ccccc1Sc2ccccc2)Oc3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl[(2-phenylthio)phenyl]carbamate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H15NO2S/c21-19(22-15-9-3-1-4-10-15)20-17-13-7-8-14-18(17)23-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,20,21)
Formel vikt 321.0823