Läs mer
Fenyl 2-pyridylketoxim, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10157962 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10157962 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10157962 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 373440050
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl 2-pyridyl ketoxime
CAS 1826-28-4
Smältpunkt 154.0°C to 156.0°C
Färg Rosa
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H10N2O
MDL-nummer MFCD00006310
Kvantitet 5 g
Synonym phenylpyridylketoxime, phenyl pyridin-2-yl methanone oxime, phenyl 2-pyridyl ketone oxime, methanone, phenyl-2-pyridinyl-, oxime, 2-benzoylpyridiine ketoxime, phenyl 2-pyridyl methanone oxime, 2-benzoylpyridine oxime, e-phenyl-2-pyridyl ketone oxime, hydroxyimino phenyl-2-pyridylmethane, ketone, phenyl 2-pyridyl, oxime 8ci
InChI-nyckel WBSIGZZXFQOEJK-QXMHVHEDSA-N
LEDER O=N\C(=C1/NC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (2E)-2-[nitroso(fenyl)metyliden]-lH-pyridin
Molekylvikt (g/mol) 198.23
PubChem CID 5397197
Formel vikt 198.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.