Läs mer
Phenyl(2-pyridyl)methanol, Mikromol™
Beskrivning
Phenyl(2-pyridyl)methanol, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl(2-pyridyl)methanol |
| CAS | 14159-57-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phenyl(2-pyridyl)methanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H11 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | NSC 241060, Phenyl(2-pyridinyl)methanol, Phenyl(2-pyridyl)methanol, Phenyl-2-pyridylcarbinol, alpha-Phenyl-2-pyridinemethanol, (+/-)-2-(alpha-Hydroxybenzyl)pyridine, (+/-)-2-Pyridylphenylmethanol, 2-(alpha-Hydroxybenzyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9,12,14H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | OC(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| Visa mer |