missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phenyl 3,4-O-(2,3-Dimethoxybutan-2,3-diyl)-1-thio-Alpha-L-rhamnopyranoside, TRC

Produktkod. 30410258
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30410258 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30410258 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3197202.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phenyl 3,4-O-(2,3-Dimethoxybutan-2,3-diyl)-1-thio-alpha-L-rhamnopyranoside
CAS 202824-32-6
Molekylformel C18H26O6S
Kvantitet 2.5 g
Synonym Phenyl 6-deoxy-3,4-O-[(1R,2R)-1,2-dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-1-thio-alpha-L-mannopyranoside
InChI formel InChI=1S/C18H26O6S/c1-11-14-15(24-18(3,21-5)17(2,20-4)23-14)13(19)16(22-11)25-12-9-7-6-8-10-12/h6-11,13-16,19H,1-5H3/t11-,13+,14-,15-,16-,17?,18?/m0/s1
LEDER COC1(C)O[C@H]2[C@H](C)O[C@@H](Sc3ccccc3)[C@H](O)[C@@H]2OC1(C)OC
IUPAC-namn (4aS,5S,7S,8R,8aS)-2,3-dimethoxy-2,3,5-trimethyl-7-phenylsulfanyl-5,7,8,8a-tetrahydro-4aH-pyrano[3,4-b][1,4]dioxin-8-ol
Molekylvikt (g/mol) 370.46
Formel vikt 370.145
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.