missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenyl 3,4-O-(2,3-Dimethoxybutan-2,3-diyl)-1-thio-Alpha-L-rhamnopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl 3,4-O-(2,3-Dimethoxybutan-2,3-diyl)-1-thio-alpha-L-rhamnopyranoside |
| CAS | 202824-32-6 |
| Molekylformel | C18H26O6S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Phenyl 6-deoxy-3,4-O-[(1R,2R)-1,2-dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-1-thio-alpha-L-mannopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O6S/c1-11-14-15(24-18(3,21-5)17(2,20-4)23-14)13(19)16(22-11)25-12-9-7-6-8-10-12/h6-11,13-16,19H,1-5H3/t11-,13+,14-,15-,16-,17?,18?/m0/s1 |
| LEDER | COC1(C)O[C@H]2[C@H](C)O[C@@H](Sc3ccccc3)[C@H](O)[C@@H]2OC1(C)OC |
| IUPAC-namn | (4aS,5S,7S,8R,8aS)-2,3-dimethoxy-2,3,5-trimethyl-7-phenylsulfanyl-5,7,8,8a-tetrahydro-4aH-pyrano[3,4-b][1,4]dioxin-8-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.46 |
| Formel vikt | 370.145 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?