Läs mer
Phenyl 4-Aminosalicylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl 4-Aminosalicylate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO3/c14-9-6-7-11(12(15)8-9)13(16)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15H,14H2 |
| Formel vikt | 229.0739 |