Läs mer
Phenyl 4-Methoxybenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl 4-Methoxybenzoate |
| CAS | 4181-97-9 |
| Molekylformel | C14 H12 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Methoxybenzoic Acid Phenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O3/c1-16-12-9-7-11(8-10-12)14(15)17-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | phenyl 4-methoxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.24 |
| Formel vikt | 228.0786 |