Läs mer
Fenyl(4-piperidyl)metanonhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10417692
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10417692 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10014322 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10462464 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10417692 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW04290DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 25519-80-6
Molekylformel C12H16ClNO
Molekylvikt (g/mol) 225.716
InChI-nyckel NXYKIFZJQXOUJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzoylpiperidine hydrochloride, phenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hcl, phenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-benzoyl piperidine hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hydrogen chloride, methanone, phenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, phenyl 4-piperidyl ketone, chloride, 4-benzoyl piperidine hcl, pubchem9881
PubChem CID 2724437
IUPAC-namn fenyl(piperidin-4-yl)metanon;hydroklorid
LEDER C1CNCCC1C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl(4-piperidyl)methanone hydrochloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 225.72
Procent renhet 97%