Läs mer
Fenyl(4-piperidyl)metanonhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10462464
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10462464 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10417692 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10014322 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10462464 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW04290EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 25519-80-6
Molekylformel C12H16ClNO
Molekylvikt (g/mol) 225.716
InChI-nyckel NXYKIFZJQXOUJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzoylpiperidine hydrochloride, phenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hcl, phenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-benzoyl piperidine hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hydrogen chloride, methanone, phenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, phenyl 4-piperidyl ketone, chloride, 4-benzoyl piperidine hcl, pubchem9881
PubChem CID 2724437
IUPAC-namn fenyl(piperidin-4-yl)metanon;hydroklorid
LEDER C1CNCCC1C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl(4-piperidyl)methanone hydrochloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 225.72
Procent renhet 97%