missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenyl(9H-purin-6-yl)amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl(9H-purin-6-yl)amine |
| CAS | 1210-66-8 |
| Molekylformel | C11 H9 N5 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N5/c1-2-4-8(5-3-1)16-11-9-10(13-6-12-9)14-7-15-11/h1-7H,(H2,12,13,14,15,16) |
| LEDER | N(c1ccccc1)c2ncnc3nc[nH]c23 |
| IUPAC-namn | N-phenyl-7H-purin-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.22 |
| Formel vikt | 211.0858 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?