Läs mer
Fenylacetat, 97 %
Produktkod. 11465137
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465137 250 g 250g
11455137 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22561.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 122-79-2 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Fenylacetatnivåer i urin är markörer för diagnos av vissa former av unipolära egentliga depressiva sjukdomar. Den genomgår Fries-omlagring för att bilda en blandning av o- och p-hydroxiacetofenoner som är användbara mellanprodukter vid tillverkning av läkemedel. Det är en metabolit av fenylbutyrat (PB), användbar vid behandling av neuroblastom och lungcancer. En doft som finns i jordgubbar, passionsfrukt och svart te.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Lösligt i vatten (4 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-79-2
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00008699
InChI-nyckel IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetic acid phenyl ester, phenol acetate, acetylphenol, acetic acid, phenyl ester, acetyl phenol, acetoxybenzene, acetates, acetic acid,phenyl ester, fenylester kyseliny octove, fenylester kyseliny octove czech
PubChem CID 31229
ChEBI CHEBI:8082
IUPAC-namn fenylacetat
LEDER CC(=O)OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl acetate
Densitet 1.075
Kokpunkt 195 °C till 196 °C
Flampunkt 76 °C (168 °F)
Odör Fenolliknande
Brytningsindex 1.502
Kvantitet 250 g
Beilstein 636458
Merck Index 14,7267
Löslighetsinformation Löslig i vatten (4g/L vid 20 °C).
Formel vikt 136.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.