Läs mer
Fenylacetat, 97 %
Produktkod. 15169183 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15169183 1 kg Glasflaska 1kg
10438110 5 g Glasflaska 5g
10204770 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15169183 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148770010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 122-79-2 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-79-2
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00008699
InChI-nyckel IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetic acid phenyl ester, phenol acetate, acetylphenol, acetic acid, phenyl ester, acetyl phenol, acetoxybenzene, acetates, acetic acid,phenyl ester, fenylester kyseliny octove, fenylester kyseliny octove czech
PubChem CID 31229
ChEBI CHEBI:8082
IUPAC-namn fenylacetat
LEDER CC(=O)OC1=CC=CC=C1
Specifica
Kemiskt namn eller material Phenyl acetate
Namnnotering 97%
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 196,0 °C
Flampunkt 76 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CO2C6H5
Brytningsindex 1,5010 till 1,5030
Kvantitet 1 kg
Beilstein 06,152
Fieser 01,829
Merck Index 15,7379
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: ca 4 g/L (25 °C). Andra lösligheter: blandbar med alkohol, kloroform, eter, löslig i glaciärättiksyra
Formel vikt 136.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenyl acetate
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.